161330
Cyclobutane-1,2,3,4-tetracarboxylic dianhydride
≥94%
Sinónimos:
1,2,3,4-Cyclobutanetetracarboxylic dianhydride, Cyclobutanetetracarboxylic acid dianhydride, Cyclobutanetetracarboxylic dianhydride, Maleic anhydride cyclic dimer
About This Item
Productos recomendados
Análisis
≥94%
formulario
solid
mp
>300 °C (lit.)
cadena SMILES
O=C1OC(=O)C2C1C3C2C(=O)OC3=O
InChI
1S/C8H4O6/c9-5-1-2(6(10)13-5)4-3(1)7(11)14-8(4)12/h1-4H
Clave InChI
YGYCECQIOXZODZ-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
- Preparation of biologically and pharmacologically active molecules
- Preparation of photosensitive polyimide material for high performance organic thin-film transistors
- Selective crosslinking of polyimide for photonic devices
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable