144916
2-Amino-5-methylphenol
98%
Sinónimos:
2-Hydroxy-4-methylaniline, 4-Amino-3-hydroxytoluene, 6-Amino-m-cresol
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
98%
Formulario
powder
mp
159-162 °C (lit.)
cadena SMILES
Cc1ccc(N)c(O)c1
InChI
1S/C7H9NO/c1-5-2-3-6(8)7(9)4-5/h2-4,9H,8H2,1H3
Clave InChI
HCPJEHJGFKWRFM-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?