This is a product of the United States Pharmacopeia supplied as a neat or pure liquid. This material has not been diluted.
Seleccione un Tamaño
| A ustedes/SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|---|---|
5 x 0.1 mL | Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad | 388,00 € |
Acerca de este artículo
388,00 €
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
vapor density
2 (vs air)
vapor pressure
29.43 psi ( 55 °C), 8.59 psi ( 20 °C)
API family
propylene oxide
autoignition temp.
1378 °F
expl. lim.
37 %
manufacturer/tradename
USP
refractive index
n
bp
34 °C (lit.)
mp
−112 °C (lit.)
density
0.83 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC1CO1
InChI
1S/C3H6O/c1-3-2-4-3/h3H,2H2,1H3
InChI key
GOOHAUXETOMSMM-UHFFFAOYSA-N
General description
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
Analysis Note
Other Notes
1 of 1
Este artículo | |||
|---|---|---|---|
| description United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard | description United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard | description United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard | description United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard |
| manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename USP |
| grade pharmaceutical primary standard | grade pharmaceutical primary standard | grade pharmaceutical primary standard | grade pharmaceutical primary standard |
| format neat | format neat | format neat | format neat |
| application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) pharmaceutical (small molecule) |
| vapor density 2 (vs air) | vapor density - | vapor density - | vapor density - |
| refractive index n | refractive index n | refractive index - | refractive index - |
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 1 - Muta. 1B - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
-36.4 °F - Equilibrium method
flash_point_c
-38 °C - Equilibrium method
Listados normativos
Los listados normativos se proporcionan para los productos químicos principalmente. Para los productos no químicos sólo se puede proporcionar información limitada. Si no hay ninguna entrada, significa que ninguno de los componentes está en la lista. Es obligación del usuario garantizar el uso seguro y legal del producto.
75-56-9
75-56-9
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
-
표준물질 농도가 어떻게 되나요
1 respuesta-
¿Le ha resultado útil?
-