Merck
144819
Sigma-Aldrich
1-(Trimethylsiloxy)cyclohexene
99%
Sinónimos:
1-Cyclohexenyloxytrimethylsilane, Cyclohexanone enol trimethylsilyl ether
Seleccione un Tamaño
5 G
47,50 €
47,50 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
5 G
47,50 €
About This Item
Fórmula lineal:
C6H9OSi(CH3)3
Número de CAS:
Peso molecular:
170.32
Beilstein:
1859394
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
47,50 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Ensayo
99%
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.447 (lit.)
bp
64-65 °C/15 mmHg (lit.)
densidad
0.875 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
C[Si](C)(C)OC1=CCCCC1
InChI
1S/C9H18OSi/c1-11(2,3)10-9-7-5-4-6-8-9/h7H,4-6,8H2,1-3H3
Clave InChI
SBEMOANGDSSPJY-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
1-(Trimethylsiloxy)cyclohexene undergoes Michael addition reaction with methyl vinyl ketone in the presence of dibutyltin bis(triflate)[1].
Aplicación
1-(Trimethylsiloxy)cyclohexene was used in one-pot synthesis of Δ1,9- octalone[1]. It is intermediate to many complex compounds including natural products.
Pictogramas
Flame
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Flam. Liq. 3
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
105.8 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
41 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Organotin triflate as practical catalyst for Michael addition of enol silyl ethers.
Sato T, et al.
Tetrahedron, 47(47), 9773-9782 (1991)