143901
Diethyl dimethylmalonate
97%
About This Item
Fórmula lineal:
(CH3)2C(CO2C2H5)2
Número de CAS:
Peso molecular:
188.22
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Productos recomendados
Ensayo
97%
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.412 (lit.)
bp
192 °C (lit.)
densidad
0.991 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
ester
cadena SMILES
CCOC(=O)C(C)(C)C(=O)OCC
InChI
1S/C9H16O4/c1-5-12-7(10)9(3,4)8(11)13-6-2/h5-6H2,1-4H3
Clave InChI
UELKSYXXNGHTSE-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Diethyl dimethylmalonate forms adducts with α,α,α′,α′-tetraaryl-1,3-dioxolane-4,5-dimethanol based titanium catalysts.
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
159.8 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
71 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
TADDOL-Based Titanium Catalysts and Their Adducts: Understanding Asymmetric Catalysis of Diels-Alder Reactions.
Haase C, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 60(6), 1777-1787 (1995)