Merck
648434
Sigma-Aldrich
1-Methyl-3-phenylpiperazine
97%
Seleccione un Tamaño
1 G
44,50 €
5 G
165,00 €
44,50 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 G
44,50 €
5 G
165,00 €
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C11H16N2
Número de CAS:
Peso molecular:
176.26
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
44,50 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Nivel de calidad
Ensayo
97%
Formulario
solid
mp
56-60 °C (lit.)
grupo funcional
phenyl
cadena SMILES
CN1CCNC(C1)c2ccccc2
InChI
1S/C11H16N2/c1-13-8-7-12-11(9-13)10-5-3-2-4-6-10/h2-6,11-12H,7-9H2,1H3
Clave InChI
IRMBVBDXXYXPEW-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Pictogramas
Skull and crossbonesCorrosion
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Oral - Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
C A Mini et al.
Toxicology in vitro : an international journal published in association with BIBRA, 71, 105069-105069 (2020-12-15)
Three-dimensional skin models, also named 3D skin models, human skin equivalents (HSEs), or Human Epidermal Equivalents (HEEs), have been increasingly used for chemical assessments in terms of efficacy and safety. Considering this, we developed an HEE model using immortalized HaCaT