133892
2,4-Difluorotoluene
99%
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
99%
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.449 (lit.)
bp
113-117 °C (lit.)
densidad
1.12 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
Cc1ccc(F)cc1F
InChI
1S/C7H6F2/c1-5-2-3-6(8)4-7(5)9/h2-4H,1H3
Clave InChI
MPXDAIBTYWGBSL-UHFFFAOYSA-N
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Flam. Liq. 2
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
59.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
15 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?