132527
(S)-(+)-2-Amino-1-butanol
≥98%
Seleccione un Tamaño
104,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
104,00 €
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
≥98%
Formulario
liquid
actividad óptica
[α]20/D +10°, neat
pureza óptica
ee: 96% (GLC)
índice de refracción
n20/D 1.4521 (lit.)
bp
172-174 °C (lit.)
densidad
0.944 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
amine
hydroxyl
cadena SMILES
CC[C@H](N)CO
InChI
1S/C4H11NO/c1-2-4(5)3-6/h4,6H,2-3,5H2,1H3/t4-/m0/s1
Clave InChI
JCBPETKZIGVZRE-BYPYZUCNSA-N
Categorías relacionadas
Aplicación
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
203.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
95 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?