Merck
132276
Sigma-Aldrich
Undecylenic aldehyde
95%
Sinónimos:
10-Undecenal
About This Item
Fórmula lineal:
H2C=CH(CH2)8CHO
Número de CAS:
Peso molecular:
168.28
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
densidad de vapor
>1 (vs air)
Ensayo
95%
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.4427 (lit.)
bp
98-100 °C/3 mmHg (lit.)
densidad
0.84 g/mL at 25 °C (lit.)
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
[H]C(=O)CCCCCCCCC=C
InChI
1S/C11H20O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12/h2,11H,1,3-10H2
Clave InChI
OFHHDSQXFXLTKC-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 3 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1B
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
>140.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
> 60 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Shigeru Kobayashi et al.
Carbohydrate research, 337(11), 1047-1053 (2002-06-01)
The 6-O-mesyl derivative of phenyl 1-thio-beta-D-glucopyranoside was prepared from D-glucose as a synthetic equivalent of a 6-deoxy-hexosyl donor. Racemic methyl 11-hydroxytetradecanoate (methyl convolvulinolate) was synthesized by Grignard reaction of propylmagnesium bromide with 10-undecenal followed by hydroboration. Both intermediates were coupled
Synthesis of new mono and bis amides projected as potential histone deacetylase (HDAC) inhibitors.
Terracciano S, et al.
Tetrahedron, 66(13), 2520-2528 (2010)
Artículos
Explore methods for molecular monolayers on silicon surfaces, their properties, and applications in molecular electronics and sensing.