Merck
126497
Sigma-Aldrich
4-Amino-2,5-dimethylphenol
technical grade
Sinónimos:
4-Amino-2,5-xylenol
About This Item
Fórmula lineal:
H2NC6H2(CH3)2OH
Número de CAS:
Peso molecular:
137.18
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
grado
technical grade
Formulario
solid
mp
242-243 °C (lit.)
cadena SMILES
Cc1cc(O)c(C)cc1N
InChI
1S/C8H11NO/c1-5-4-8(10)6(2)3-7(5)9/h3-4,10H,9H2,1-2H3
Clave InChI
JSWVCUXQICMATE-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
4-Amino-2,5-dimethylphenol may be used in chemical synthesis studies.
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)