Merck
126403
Sigma-Aldrich
2,5-Dimethylbenzyl chloride
98%
Sinónimos:
1-Chloromethyl-2,5-dimethylbenzene
About This Item
Fórmula lineal:
(CH3)2C6H3CH2Cl
Número de CAS:
Peso molecular:
154.64
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
98%
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.537 (lit.)
bp
221-226 °C (lit.)
densidad
1.046 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
chloro
cadena SMILES
Cc1ccc(C)c(CCl)c1
InChI
1S/C9H11Cl/c1-7-3-4-8(2)9(5-7)6-10/h3-5H,6H2,1-2H3
Clave InChI
PECXPZGFZFGDRD-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
2,5-Dimethylbenzyl chloride undergoes low-temperature Friedel-Crafts step-growth polymerization reaction. It has been studied for the effect of reaction conditions on polymer molecular weight, linearity, glass transition temperature, and crystalline properties.
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
150.8 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
66 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)