Merck
726427
Sigma-Aldrich
3,5-Dimethylbenzyl bromide
≥97.0% (GC)
Sinónimos:
α-Bromomesitylene, 1-(Bromomethyl)-3,5-dimethylbenzene
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C9H11Br
Número de CAS:
Peso molecular:
199.09
Beilstein:
1857343
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Análisis
≥97.0% (GC)
formulario
powder
mp
37-39 °C (lit.)
cadena SMILES
Cc1cc(C)cc(CBr)c1
InChI
1S/C9H11Br/c1-7-3-8(2)5-9(4-7)6-10/h3-5H,6H2,1-2H3
Clave InChI
QXDHXCVJGBTQMK-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Corrosion
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable