Merck
126357
Sigma-Aldrich
2′,6′-Dimethylacetanilide
97%
Sinónimos:
2′,6′-Acetoxylidide
About This Item
Fórmula lineal:
CH3CONHC6H3(CH3)2
Número de CAS:
Peso molecular:
163.22
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
97%
Formulario
solid
mp
182-184 °C (lit.)
grupo funcional
amide
cadena SMILES
CC(=O)Nc1c(C)cccc1C
InChI
1S/C10H13NO/c1-7-5-4-6-8(2)10(7)11-9(3)12/h4-6H,1-3H3,(H,11,12)
Clave InChI
NRPTXWYBRKRZES-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
2,6-Dimethylacetanilide undergoes iodination by electrophylic substitution reaction of chloroacetanilide, in the presence of ferroiodide and copperchloride as catalyst, to form 4-iodine-2,6-dimethylacetanilide.
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)