Seleccione un Tamaño
| A ustedes/SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|---|---|
5 mL | Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad | 35,90 € |
250 mL | Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad | 59,50 € |
1 L | Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad | 186,00 € |
Acerca de este artículo
35,90 €
vapor pressure
0.2 hPa ( 20 °C)
Quality Segment
assay
≥98.0% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
490 °C
potency
1290 mg/kg LD50, oral (Rat)
expl. lim.
1.3-6.9 % (v/v)
pH
12.5 (20 °C, 100 g/L in H2O)
bp
216 °C/1013 hPa
mp
10-12 °C
transition temp
flash point 92 °C
solubility
13 g/L
density
0.98 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
Nc1c(cccc1C)C
InChI
1S/C8H11N/c1-6-4-3-5-7(2)8(6)9/h3-5H,9H2,1-2H3
InChI key
UFFBMTHBGFGIHF-UHFFFAOYSA-N
Application
Analysis Note
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.978 - 0.981
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
1 of 1
Este artículo | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥98.0% (GC) | assay ≥98.0% (GC) | assay 99% | assay ≥99.5% |
| solubility 13 g/L | solubility 1.5 g/L | solubility - | solubility - |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| bp 216 °C/1013 hPa | bp - | bp 214 °C/739 mmHg (lit.) | bp 203 °C (lit.) |
| storage temp. 2-30°C | storage temp. 2-30°C | storage temp. - | storage temp. - |
| mp 10-12 °C | mp 2 °C | mp 10-12 °C (lit.) | mp 43-45 °C (lit.) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 2,6-Dimethylaniline
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Clase de almacenamiento
6.1A - Combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
195.8 °F - closed cup
flash_point_c
91 °C - closed cup
Listados normativos
Los listados normativos se proporcionan para los productos químicos principalmente. Para los productos no químicos sólo se puede proporcionar información limitada. Si no hay ninguna entrada, significa que ninguno de los componentes está en la lista. Es obligación del usuario garantizar el uso seguro y legal del producto.
87-62-7 + 95-68-1