12490
11H-Benzo[a]fluorene
≥98.0%
Sinónimos:
1,2-Benzofluorene, Chrysofluorene
Seleccione un Tamaño
422,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
422,00 €
Productos recomendados
Ensayo
≥98.0%
mp
185-190 °C
solubilidad
dioxane: soluble 0.1 g/10 mL, clear, colorless
cadena SMILES
C1c2ccccc2-c3ccc4ccccc4c13
InChI
1S/C17H12/c1-3-7-14-12(5-1)9-10-16-15-8-4-2-6-13(15)11-17(14)16/h1-10H,11H2
Clave InChI
HKMTVMBEALTRRR-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Aplicación
Envase
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)