122521
3-Hydroxypyridine N-oxide
99%
Sinónimos:
3-Pyridinol N-oxide
About This Item
Productos recomendados
Análisis
99%
mp
190-192 °C (lit.)
cadena SMILES
Oc1ccc[n+]([O-])c1
InChI
1S/C5H5NO2/c7-5-2-1-3-6(8)4-5/h1-4,7H
Clave InChI
YMEZKRMAPQIBQH-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
3-Hydroxypyridine N-oxide exists in ethanol in the form of free base and in acid medium in the form of conjugate acid.
Aplicación
3-Hydroxypyridine N-oxide was used to study the substrate specificity of dimethyl sulfoxide reductase, isolated from anaerobically grown Escherichia coli.
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Structure and reactivity of 3-hydroxypyridine N-oxide.
Chemistry of Heterocyclic Compounds, 10(1), 80-83 (1974)
Journal of bacteriology, 170(4), 1505-1510 (1988-04-01)
Dimethyl sulfoxide reductase, a terminal electron transfer enzyme, was purified from anaerobically grown Escherichia coli harboring a plasmid which codes for dimethyl sulfoxide reductase. The enzyme was purified to greater than 90% homogeneity from cell envelopes by a three-step purification