Merck
115002
Sigma-Aldrich
1,1,3-Triphenylpropargyl alcohol
Sinónimos:
1,1,3-Triphenyl-2-propyn-1-ol
About This Item
Fórmula lineal:
C6H5C≡CC(C6H5)2OH
Número de CAS:
Peso molecular:
284.35
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
mp
80-82 °C (lit.)
cadena SMILES
OC(C#Cc1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C21H16O/c22-21(19-12-6-2-7-13-19,20-14-8-3-9-15-20)17-16-18-10-4-1-5-11-18/h1-15,22H
Clave InChI
VWRQCJRTHKUVNF-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
1,1,3-Triphenylpropargyl alcohol can be used in the synthesis of a single isomer of a naphthalene compound.
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)