Merck
113468
Sigma-Aldrich
2-(2-Aminoethylamino)-5-nitropyridine
96%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C7H10N4O2
Número de CAS:
Peso molecular:
182.18
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
96%
mp
126-128 °C (lit.)
grupo funcional
amine
nitro
cadena SMILES
NCCNc1ccc(cn1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C7H10N4O2/c8-3-4-9-7-2-1-6(5-10-7)11(12)13/h1-2,5H,3-4,8H2,(H,9,10)
Clave InChI
ODHSPTHLPCXPTL-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
2-(2-Aminoethylamino)-5-nitropyridine is used in matrix preparation for the quantification of phospholipids (PLs) by MALDI-TOFMS.
2-(2-Aminoethylamino)-5-nitropyridine is used to prepare guanidine.
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Rosendo Estrada et al.
Journal of mass spectrometry : JMS, 39(4), 412-422 (2004-04-23)
The detection of phospholipids (PLs) by matrix-assisted laser desorption/ionization time-of-flight mass spectrometry was demonstrated nearly a decade ago. However, its use as a conventional tool for PL analysis has been hindered by ambiguities in peak assignments caused by spectral overlaps
A Convenient Solid Phase Synthesis of Disubstituted Guanidines.
Sandanayake S, et al.
QSAR & Combinatorial Science, 23(8), 655-661 (2004)