Merck
11214
Sigma-Aldrich
L-Aspartic acid 4-tert-butyl ester
≥98.0% (TLC)
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C8H15NO4
Número de CAS:
Peso molecular:
189.21
Beilstein:
4671089
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352209
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Nombre del producto
L-Aspartic acid 4-tert-butyl ester, ≥98.0% (TLC)
Ensayo
≥98.0% (TLC)
actividad óptica
[α]20/D −9±2°, c = 2% in methanol: water (4:1)
idoneidad de la reacción
reaction type: solution phase peptide synthesis
color
white
aplicaciones
peptide synthesis
cadena SMILES
CC(C)(C)OC(=O)C[C@H](N)C(O)=O
InChI
1S/C8H15NO4/c1-8(2,3)13-6(10)4-5(9)7(11)12/h5H,4,9H2,1-3H3,(H,11,12)/t5-/m0/s1
Clave InChI
MXWMFBYWXMXRPD-YFKPBYRVSA-N
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)