Merck
110043
Sigma-Aldrich
Acetic anhydride
≥99%
Sinónimos:
Acetanhydride, Acetic acid anhydride, Acetyl acetate, Acetyl anhydride, Ethanoic anhydride
About This Item
Fórmula lineal:
(CH3CO)2O
Número de CAS:
Peso molecular:
102.09
Beilstein:
385737
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
densidad de vapor
3.5 (vs air)
Nivel de calidad
presión de vapor
10 mmHg ( 36 °C)
4 mmHg ( 20 °C)
Ensayo
≥99%
temp. de autoignición
629 °F
lim. expl.
10.3 %
disponibilidad
available only in EU
índice de refracción
n20/D 1.390 (lit.)
bp
138-140 °C (lit.)
mp
−73 °C (lit.)
solubilidad
water: slightly soluble
densidad
1.08 g/mL (lit.)
cadena SMILES
CC(=O)OC(C)=O
InChI
1S/C4H6O3/c1-3(5)7-4(2)6/h1-2H3
Clave InChI
WFDIJRYMOXRFFG-UHFFFAOYSA-N
sustituido por
Referencia del producto
Descripción
Precios
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Riesgos supl.
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
120.2 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
49 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Listados normativos
Los listados normativos se proporcionan para los productos químicos principalmente. Para los productos no químicos sólo se puede proporcionar información limitada. Si no hay ninguna entrada, significa que ninguno de los componentes está en la lista. Es obligación del usuario garantizar el uso seguro y legal del producto.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Slide 1 of 2
1 of 2
Eagleson M.
Concise Encyclopedia Chemistry, 4-4 (1994)
Eagleson M.
Concise Encyclopedia Chemistry, 51-51 (1994)
Eagleson M.
Concise Encyclopedia Chemistry, 5-5 (1994)
Eagleson M.
Concise Encyclopedia Chemistry, 7-7 (1994)
Lakshmi Pillai-Kastoori et al.
PLoS genetics, 10(7), e1004491-e1004491 (2014-07-11)
Ocular coloboma is a sight-threatening malformation caused by failure of the choroid fissure to close during morphogenesis of the eye, and is frequently associated with additional anomalies, including microphthalmia and cataracts. Although Hedgehog signaling is known to play a critical