10969
Butyl decanoate
≥98.0%
Sinónimos:
Butyl caprate, Capric acid butyl ester
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
≥98.0%
índice de refracción
n20/D 1.430
densidad
0.86 g/mL at 20 °C (lit.)
cadena SMILES
CCCCCCCCCC(=O)OCCCC
InChI
1S/C14H28O2/c1-3-5-7-8-9-10-11-12-14(15)16-13-6-4-2/h3-13H2,1-2H3
Clave InChI
ZRNCNTSXSYXHOW-UHFFFAOYSA-N
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)