Merck
109002
Sigma-Aldrich
Sodium thioglycolate
97%
Sinónimos:
Mercaptoacetic acid sodium salt, Thioglycolic acid sodium salt
About This Item
Fórmula lineal:
HSCH2COONa
Número de CAS:
Peso molecular:
114.10
Beilstein:
4569109
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Ensayo
97%
mp
>300 °C (lit.)
cadena SMILES
[Na+].[O-]C(=O)CS
InChI
1S/C2H4O2S.Na/c3-2(4)1-5;/h5H,1H2,(H,3,4);/q;+1/p-1
Clave InChI
GNBVPFITFYNRCN-UHFFFAOYSA-M
Aplicación
For preparation of bacteriological media. Analytical reagent.
sustituido por
Referencia del producto
Descripción
Precios
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)