Merck
108936
Sigma-Aldrich
2-Methylbenzoxazole
99%
Sinónimos:
2-Methyl-1,3-benzoxazole, 2-Methyl-4,5-benzoxazole
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C8H7NO
Número de CAS:
Peso molecular:
133.15
Beilstein:
112297
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
99%
índice de refracción
n20/D 1.550 (lit.)
bp
178 °C (lit.)
mp
5-10 °C (lit.)
densidad
1.121 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
Cc1nc2ccccc2o1
InChI
1S/C8H7NO/c1-6-9-7-4-2-3-5-8(7)10-6/h2-5H,1H3
Clave InChI
DQSHFKPKFISSNM-UHFFFAOYSA-N
Acciones bioquímicas o fisiológicas
2-Methylbenzoxazole condenses with aromatic aldehyde having acidic protons during the synthesis of HIV-reverse transcriptase inhibitor L-696,299. 2-Methylbenzoxazole has been used in synthesis of bis-styryl dyes.
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
167.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
75 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Condensation of 2-methylbenzoxazole with aromatic aldehydes bearing acidic protons. A convenient coupling in the synthesis of the HIV-reverse transcriptase inhibitor L-696,229.
Houpis IN, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 58(11), 3176-3178 (1993)
Styryl dyes-synthesis and applications during the last 15 years.
Deligeorgiev T, et al.
Coloration Technology, 126(2), 55-80 (2010)