112143
2-Methylbenzothiazole
99%
Sinónimos:
2-Methyl-1,3-benzothiazole, 2-Methylbenzo[d]thiazole
About This Item
Productos recomendados
Análisis
99%
índice de refracción
n20/D 1.617 (lit.)
bp
238 °C (lit.)
mp
11-14 °C (lit.)
densidad
1.173 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
Cc1nc2ccccc2s1
InChI
1S/C8H7NS/c1-6-9-7-4-2-3-5-8(7)10-6/h2-5H,1H3
Clave InChI
DXYYSGDWQCSKKO-UHFFFAOYSA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
215.6 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
102 °C - closed cup