10803
Apiezon® N
grease (consistency similar to rubber)
Seleccione un Tamaño
286,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
286,00 €
Productos recomendados
Formulario
grease (consistency similar to rubber)
impurezas
polymer hydrocarbon with higher molecular weight
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)