107239
3-Methylpyridazine
99%
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
99%
índice de refracción
n20/D 1.514 (lit.)
bp
214 °C (lit.)
densidad
1.031 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
Cc1cccnn1
InChI
1S/C5H6N2/c1-5-3-2-4-6-7-5/h2-4H,1H3
Clave InChI
MXDRPNGTQDRKQM-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
190.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
88 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?