Merck
¡Sin necesidad de pesar!
Preparación de tampones sin ajuste de pH
Productos amortiguadores phast Pack
Ahorre tiempo, esfuerzo y espacio en las estanterías con los tampones listos para usar pHast pack™. Nuestras formulaciones se han desarrollado para simplificar su trabajo y se han probado estrictamente para garantizar concentraciones y pH exactos. Nuestras disoluciones tampón preenvasadas no requieren pesaje, cálculos de amortiguación ni ajustes del pH. Sólo tiene que mezclar con agua ultrapura Milli-Q® para conseguir análisis rápidos y reproducibles en todo momento.
pHast Pack™: GELES DE AGAROSA al 1 %
Pruebe nuestros nuevos geles de agarosa listos para verter que contienen agarosa al 1 % en tampón Tris acetato-EDTA 1X o tampón Tris-borato-EDTA (pH 8,3). Nuestra mezcla de polvo preformulada puede optimizar los pasos de preparación de tampones y geles para análisis de electroforesis de ADN o ARN nativos.
Sólo tiene que mezclar el contenido con 250 ml de agua ultrapura Milli-Q®, disolver calentándolo suavemente, añadir el colorante de ácido nucleico que prefiera y verter el gel.
  • Calidad rápida, cómoda y reproducible
  • Gran resistencia del gel con un rango de separación de 300 - 8.000 bp
  • Sin oligoelementos, entre ellos las ADNasas, ARNasas y nickasas
Geles de agarosa pHast Pack™
Productos pHast Pack™
Nº de ref.pHast pack™Aplicaciones comunes
Uso general
PPB001-20PAKDisolución salina tamponada con Tris (TBS), pH 8,0Tampón de lavado
PPB011-20PAKDisolución salina tamponada con Tris (TBS), pH 7,6Tampón de lavado
PPB006-20PAKDisolución salina tamponada con fosfato (PBS), pH 7,4Tampón de lavado
PPB022-20PAKTampón Tris 0,1 M, pH 7,0Multiuso
PPB023-20PAKTampón Tris 0,1 M, pH 8,1Multiuso
Electroforesis en gel del ADN
PPB008-20PAKTampón Tris acetato EDTA (TAE), pH 8,3Tampón de migración
PPB009-20PAKTampón Tris borato EDTA (TBE), pH 8,3Tampón de migración
PPB010-20PAKTampón Tris EDTA (TE) x10, pH 8,0stock de reserva x10
PPB012-20PAKAgarosa al 1,0% en tampón Tris acetato EDTA Gel de agarosa al 1 %
PPB013-20PAKAgarosa al 1,0% en tampón Tris borato EDTAGel de agarosa al 1 %
Transferencia Northern y Southern
PPB020-20PAKTampón de citrato salino-sódico (SSC), pH 7,0Tampón de hibridación o lavado
PPB021-20PAKTampón salino-fosfato de sodio EDTA (SSPE), pH 7,4Tampón de hibridación o lavado
Inmunoelectrotransferencia (western blot)
PPB002-20PAKDisolución salina tamponada con TWEEN ® 20 al 0,05 %, pH 8,0Tampón de lavado
PPB005-20PAKDisolución salina tamponada con TWEEN ® 20 al 0,05 %, pH 7,4Tampón de lavado
PPB015-20PAKTampón Tris- glicina (TG), pH 8,3Tampón de migración
PPB019-20PAKTampón BIS-Tris bicina EDTA (BIS-Tris), pH 7,2Tampón de transferencia
Calculadora de selección de tampones
¿Aún no tiene pHast Pack™?
¡Ahora usted puede encontrar el tampón perfecto para su investigación de un vistazo! Solicite información sobre pHast Pack™ y le enviaremos nuestra calculadora de selección de tampones gratuita para ayudarle a reducir las dudas al buscar los patrones más adecuados para el intervalo de pH de su ensayo.
Los campos indicados con un * son obligatorios.
Solicitar información
Complete la información siguiente y nos pondremos en contacto con usted en breve.