Merck
InicioProductosSistemas de purificación del agua de laboratorioFungibles de purificación de agua de laboratorio Milli-Q®
Fungibles de purificación de agua de laboratorio Milli-Q®
Nuestro catálogo especializado de fungibles para sistemas de purificación de agua cubre todas las etapas del proceso de purificación del agua, desde el pretratamiento y la purificación hasta el almacenamiento y la distribución. Utilice la siguiente tabla para encontrar los cartuchos, lámparas UV, filtros y ultrafiltros que precisa para su sistema de purificación de agua. 
Las ventajas de los fungibles para purificación de agua Milli-Q® son: 
  • Adaptables a diferentes calidades del agua de alimentación
  • Calidad del agua constante y fiable para casi cualquier aplicación
  • Validados con estrictos protocolos de gestión de calidad
  • Piezas originales con certificación ISO 9001
  • Diseñados para adaptarse perfectamente a su sistema de purificación de agua Milli-Q®
  • Reducción del impacto del final de la vida útil de los cartuchos de purificación con el tapón de drenaje
CATEGORÍAS POPULARES
Productos
Ordenar por relevancia
Mostrando de 1 a 20 de 163
Cambiar Vistas
Mostrando de 1 a 20 de 163
Comparar
Referencia del producto
Nombre del producto
Descripción del producto
Precios
¿Por qué es fundamental cambiar los fungibles del sistema de purificación de agua a tiempo y con piezas originales?
Los cartuchos de purificación y otros fungibles desempeñan un papel fundamental en el proceso de purificación del agua ya que su objetivo es eliminar o mantener fuera los contaminantes. Esto protege la calidad de su suministro de agua purificada y evita daños en el sistema.
Para garantizar un agua purificada de gran calidad constante y la larga vida útil de su sistema de purificación de agua, es fundamental sustituir los fungibles de su sistema de purificación de agua a tiempo y con piezas originales certificadas por la ISO 9001.
La sustitución a tiempo de los fungibles del sistema de purificación de agua:
  • Contribuye a garantizar la calidad del agua
  • Evita daños y contaminación del sistema
  • Cumple los criterios de validación
  • Proteger la integridad de su trabajo de laboratorio
Adaptación de la calidad del agua con los cartuchos de purificación y los filtros finales
NUEVO Ahora los cartuchos se adaptan a su agua de alimentación purificada 
Los cartuchos de ultrafiltración IPAK Meta® e IPAK Quanta® se adaptan ahora a la calidad de su agua purificada de alimentación.
Para los sistemas Milli-Q® IQ y EQ alimentados por...
  • Agua purificada Elix®, se ha reducido la mezcla de resinas sin afectar al rendimiento. Los cartuchos siguen cambiándose una vez al año.
  • Agua purificada no Elix®, se ha modificado la mezcla de resinas para garantizar la calidad constante del agua ultrapura en condiciones de agua de alimentación más difíciles.
Los filtros finales específicos de aplicación adaptan la calidad del agua a su ciencia
¿Se utiliza en su laboratorio agua purificada para realizar diversas aplicaciones? Descubrirá que nuestra gama de filtros finales (POD) específicos de aplicación es la solución perfecta para satisfacer las necesidades de sus diversas aplicaciones y sus requisitos más estrictos. Cada uno de los filtros o ultrafiltros finales específicos de aplicación actúa sobre tipos específicos de contaminantes y los elimina justo en el dispensador Q-POD® o E-POD®. Si necesita diversos tipos de agua ultrapura o de agua purificada, sólo tiene que conectar diferentes filtros finales a sus diferentes unidades de dispensación.
Gama de filtros finales específicos de aplicación Milli-Q®
La gama de filtros finales específicos de aplicación (POD-Pak) consta de:
  • Filtros Millipak® y filtros Millipak® Gold estériles de 0,22 µm: Agua sin bacterias y sin partículas
  • Ultrafiltro Biopak®: Agua sin pirógenos, nucleasas, proteasas ni bacterias
  • Ultrafiltro VOC-Pak®: agua para análisis relacionados con compuestos orgánicos volátiles
  • Ultrafiltro EDS-Pak®: agua para aplicaciones relacionadas con disruptores endocrinos
  • Ultrafiltros LC-Pak®: agua para aplicaciones sensibles a ultratrazas orgánicas
Programación de sustitución de fungibles con un acuerdo de suministro de fungibles
Mantenga su sistema Milli-Q® en funcionamiento al máximo rendimiento y facilite los pedidos. Un acuerdo de suministro de fungibles (CSA) le garantiza que siempre tendrá los fungibles adecuados en el momento adecuado, además de simplificar el proceso de compra. Es la solución más económica, sencilla y fiable para garantizar la calidad del agua.
  • Sólo una (1) orden de compra
  • Entregas automáticas
  • No se olvide nunca de una fecha de caducidad
  • Precio especial
  • Flexibilidad de ajuste
  • Sólo piezas originales con certificación ISO 9001 de lotes trazables
Las etiquetas e-Sure RFID aseguran la trazabilidad de los datos
Las etiquetas e-Sure proporcionan la trazabilidad indispensable de los datos. Basadas en la tecnología RFID, estas etiquetas digitales están presentes en la mayoría de los fungibles para proporcionar garantía de calidad y seguridad, así como trazabilidad.
  • Registre automáticamente los datos y eventos de los fungibles en la memoria del sistema
  • Supervise el estado del fungible directamente en la interfaz del sistema