Reactivos de Karl Fischer
La determinación precisa del agua con la valoración de Karl Fischer es un método analítico importante utilizado en muchos segmentos industriales como los sectores farmacéutico, alimentario y de bebidas, cosmético, petroquímico y técnico para garantizar la alta calidad de los productos que producen. Con nuestros reactivos y patrones de Karl Fischer Aquastar®, puede determinarse el contenido de agua de muestras de sólidos, líquidos y gases con facilidad y rapidez, y con un elevado grado de precisión. Nuestra sofisticada cartera de productos Aquastar® de gran calidad consta de reactivos Karl Fischer volumétricos y culombimétricos y los patrones de agua adecuados, materiales de referencia certificados (CRM) según ISO 17034.
Más información sobre
![Dos botellas de vidrio ámbar con etiquetas blancas, con texto negro y detalles en verde, tapadas con tapones negros sobre un fondo blanco, normalmente utilizado para productos farmacéuticos o reactivos químicos. Reactivos Aquastar® para valoración volumétrica de Karl Fischer Dos botellas de vidrio ámbar con etiquetas blancas, con texto negro y detalles en verde, tapadas con tapones negros sobre un fondo blanco, normalmente utilizado para productos farmacéuticos o reactivos químicos. Reactivos Aquastar® para valoración volumétrica de Karl Fischer](/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/images/categories/analytical-reagents/aquastar-reagents-volumetric/aquastar-reagents-volumetric.jpg)
Reactivos Aquastar® para valoración volumétrica de Karl Fischer
El método de valoración volumétrica de Karl Fischer se utiliza para determinar con precisión el contenido de agua mediante la adición a la muestra de valorantes que contienen yodo. La muestra debe disolverse en un disolvente adecuado para liberar por completo el agua. Este método puede utilizarse para determinar el contenido de agua desde un 0,01 % a un 100 %, y promueve resultados rápidos, precisos y reproducibles. Con nuestros reactivos de Karl Fischer Aquastar®, ofrecemos una gama completa de reactivos volumétricos de Karl Fischer de gran calidad, reactivos de uno y dos componentes y algunas especialidades para muestras específicas. Ninguno de los valorantes y los disolventes contiene cloroformo.
- Reactivos volumétricos AquaStar®, ventajas
- Gran exactitud y excelente precisión
- Reactivos para todo tipo de aplicaciones
- Valoración rápida y resultados reproducibles
- Sin cristalización
- Formulación innovadora para aplicaciones especiales
- Acondicionamiento rápido y desviación estable
- Reactivos de un solo componente: el método de valoración de un solo componente tiene todos los compuestos reactivos, como el yodo, la base, el dióxido de azufre y el alcohol adecuado necesarios para la reacción de Karl Fischer en un solo reactivo, el valorante. Existen CombiTitrants Aquastar® en diferentes concentraciones para determinar con precisión el mayor y el menor contenido de agua. AquaStar® CombiMethanol y Aquastar® CombiSolvent son disolventes que se utilizan normalmente con valorantes de un componente para disolver la muestra. Nuestro CombiMethanol Aquastar® está perfectamente diseñado para la valoración de Karl Fischer, tiene un bajo contenido de agua, del 0,01 %, y está libre de impurezas, para evitar reacciones secundarias. El CombiSolvent Aquastar® es un disolvente sin metanol y se puede utilizar para todas las muestras que se disuelven en etanol. La valoración de un componente se puede utilizar para todo tipo de muestras, pero se prefiere para valorar matrices de muestras que cambian con frecuencia y muestras que requieren la adición de un solubilizante.
- Reactivos de dos componentes: en un sistema de dos componentes, el valorante está compuesto por yodo y alcohol, mientras que en el disolvente se disuelven dióxido de azufre y una base. Los valorantes de dos componentes AquaStar® deben utilizarse junto con el disolvente de dos componentes Aquastar® . Disponemos de dos concentraciones diferentes de valorante para un contenido mayor y menor de agua. El método volumétrico de Karl Fischer de dos componentes muestra una mejor capacidad amortiguadora, tasas de valoración más rápidas y una estabilidad de valoración ligeramente mejor. A menudo se utilizan para series de las mismas matrices de muestras o para muestras ácidas o alcalinas fuertes.
- Reactivos para aldehídos y cetonas: los reactivos Aquastar® CombiTitrant 5 Keto y Aquastar® CombiSolvent Keto con necesarios cuando se realiza la valoración de Karl Fischer para el análisis de agua en muestras de cetonas y aldehídos. Provocan reacciones secundarias cuando se utilizan reactivos convencionales con metanol como disolvente. Por consiguiente, carecen de metanol para evitar reacciones secundarias y puntos finales poco fiables.
- Reactivos especiales para aceites y grasas: los aceites, las grasas y los hidrocarburos de cadena larga suelen ser insolubles en metanol. Para la liberación completa del agua, se requieren solubilizantes añadidos para disolver tales muestras. Elija nuestros reactivos aceite CombiSolvent, grasas CombiSolvento disolventes de aceites y grasas Aquastar® para dichas muestras a fin de determinar con precisión su contenido de agua. Vienen con solubilizante añadido para disolver muestras como aceites minerales, queroseno, combustible, aceites vegetales, grasas, cremas o ungüentos para valoración de Karl Fischer.
![Dos botellas de vidrio ámbar con etiquetas blancas, texto negro y detalles en verde tapadas con tapones negros, sobre un fondo blanco, normalmente utilizadas para productos farmacéuticos o reactivos químicos. Reactivos Aquastar® para valoración culombimétrica de Karl Fischer Dos botellas de vidrio ámbar con etiquetas blancas, texto negro y detalles en verde tapadas con tapones negros, sobre un fondo blanco, normalmente utilizadas para productos farmacéuticos o reactivos químicos. Reactivos Aquastar® para valoración culombimétrica de Karl Fischer](/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/images/categories/analytical-reagents/aquastar-reagents-coulometric/aquastar-reagents-coulometric.jpg)
Reactivos Aquastar® para valoración culombimétrica de Karl Fischer
Se prefiere la valoración culombimétrica de Karl Fischer para muestras líquidas con muy poco contenido de agua, normalmente en el intervalo comprendido entre 10 ppm y 10 000 ppm. Es un método directo, y el yodo requerido se genera durante el proceso de valoración. Nuestra distinguida gama Aquastar® de reactivos culombimétricos de Karl Fischer está disponible para cubetas de valoración con y sin diafragma. Ninguno de nuestros reactivos culombimétricos contiene cloroformo.
- Reactivos culombimétricos Aquastar®, ventajas
- Gran exactitud y excelente precisión
- Valoración rápida y resultados reproducibles
- Acondicionamiento rápido y desviación estable
- Solo se necesita un reactivo para las cámaras anódica y catódica
- Reactivos culombimétricos para cubetas sin diafragma: nuestros reactivos culombimétricos Aquastar® CombiCoulomat fritless, sin fritas, y Aquastar® Anolyte se pueden utilizar para la valoración culombimétrica de Karl Fischer para cubetas sin diafragma.
- Reactivos culombimétricos para cubetas con diafragma: el reactivo Aquastar® CombiCoulomat frit, con fritas, está diseñado para cubetas con diafragma, mientras que el reactivo Aquastar®CombiCoulomat sin fritas se puede utilizar en ambas células con y sin diafragma. Ambos reactivos contienen todos los componentes de la reacción en una sola disolución y se pueden añadir en la cámara anódica y la catódica. La ventaja es que solo se necesita un reactivo.
- Reactivos culombimétricos para aldehídos y cetonas: ofrecemos también reactivos especiales sin metanol para muestras de aldehídos y cetonas. Nuestros reactivos Aquastar® Anolyte K y Aquastar® catolyte K se pueden utilizar para determinar el contenido exacto de agua en muestras de aldehídos y cetonas.
![Cuatro viales para análisis de agua Aquastar con etiquetas verdes y marcas de medición, diseñados para varias etapas del análisis de calidad del agua, mostrados contra un fondo blanco. Cuatro viales para análisis de agua Aquastar con etiquetas verdes y marcas de medición, diseñados para varias etapas del análisis de calidad del agua, mostrados contra un fondo blanco.](/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/images/categories/analytical-reagents/aquastar-water-standards/aquastar-water-standards.jpg)
Patrones de agua Aquastar®
La cartera de productos Aquastar® contiene una amplia gama de excelentes patrones de agua para la valoración, la supervisión del equipo de Karl Fischer y la verificación de los resultados medidos. Nuestros patrones de agua Aquastar® son CRM (materiales de referencia certificados) de acuerdo con la ISO 17034 y se miden utilizando procedimientos validados en nuestro laboratorio acreditado por las DIN EN ISO/IEC 17025. Para mantener la transparencia, proporcionamos un certificado de análisis específico de lote para la documentación de gestión de calidad (QM).
- Los patrones están disponibles en formatos sólido y líquido. Los patrones de agua AquaStar® en ampollas en diferentes concentraciones son para las valoraciones diarias y las comprobaciones del instrumento. Patrones especiales para el método de horno de Karl Fischer, un patrón de aceite y un patrón de lactosa para el sector farmacéutico completan la gama.
![Configuración de valoración de laboratorio moderna con un valorador digital, varias botellas de reactivo transparentes una de las cuales contiene un líquido amarillo y una botella de color marrón oscuro con una etiqueta, todas conectadas por tubos, junto con una bandeja blanca con viales vacíos, lo que indica un proceso de análisis químico preciso. Configuración de valoración de laboratorio moderna con un valorador digital, varias botellas de reactivo transparentes una de las cuales contiene un líquido amarillo y una botella de color marrón oscuro con una etiqueta, todas conectadas por tubos, junto con una bandeja blanca con viales vacíos, lo que indica un proceso de análisis químico preciso.](/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/images/categories/analytical-reagents/smartchemicals-for-titration/smartchemicals-for-titration.jpg)
SmartChemicals para valoración y valoración de Karl Fischer
Nuestra innovadora cartera de productos SmartChemical permite una conexión entre los reactivos, los patrones y el valorador. Nuestros valorantes Aquastar®Karl FischerTitrants y patrones de agua Aquastar®, así como nuestras disoluciones volumétricas Titripur® y los patrones volumétricos Certipur® transmiten datos de forma inalámbrica al valorador. Un breve toque en la etiqueta de RFID (identificación por radiofrecuencia) del SmartChemical, integrada en la etiqueta del producto, elimina los errores de transmisión, ahorra tiempo, protege los datos y aumenta la eficiencia.
Ventajas de utilizar SmartChemicals
- Transferencia de datos rápida y segura
- Mayor eficiencia
- Fácil de usar, fácil de implantar
- Gestión de calidad ampliada
Recursos relacionados
- Article: Determination of Water in Cannabis & Hemp by Karl Fischer Titration
Karl Fischer titration offers accurate water content determination in hemp samples compared to the loss on drying method.
- Article: Supelco® SmartChemicals for Titration
For volumetric and Karl Fischer titration, with our new SmartChemicals you can eliminate time-consuming steps and errors by transferring data wirelessly and instantly to your titrator.
- Brochure: Accurate Water Determination – Aquastar® Reagents and Standards for precises Karl Fischer results
Karl Fischer titration using our Aquastar® reagents and standards allows for easy and highly accurate water content determination in gases, liquids and solids. It is not without reason that no other method is as widespread as this one: determination of water content according to Karl Fischer is rapid, accurate and reliable; it is therefore the method of choice for quality and in-process control, production, and research and development.
- Brochure: DEA Requirement to Purchase Karl Fischer Reagents (Only for North America)
The United States Drug Enforcement Administration (DEA) controls specific chemicals under the Domestic Chemical Diversion Control Act of 1993. SigmaAldrich requires customers to complete a Sigma-Aldrich DEA List I and II Chemical Authorized Purchaser form for specific transactions before selling DEA regulated chemicals.
- Tips & Tricks: Karl Fischer Titration - Measuring Water Content of Samples that do not Easily Release Water
Methods including internal extraction, external extraction, and Karl Fischer oven ensure accurate water content determination by titration.
- Flyer: Coulometric Anolyte Reagent
Method designed to determine very low levels of water in samples.
- Flyer: Coulometric Reagents for Aldehyde & Ketone Samples
Accurate water determination results with the Karl Fischer method in samples containing aldehydes or ketones
- Flyer: Smart Chemicals
Supelco® SmartTitrants and SmartStandards provide instant and seamless data transfer via RFID tags.