Merck
InicioProductosSistemas de purificación del agua de laboratorioSistemas de sobremesa de purificación de agua del laboratorio Milli-Q®
Sistemas de sobremesa de purificación de agua del laboratorio Milli-Q®
Sistema de purificación de agua ultrapura y de agua purificada Milli-Q® IQ 7003/05/10/15: sistema de purificación de agua de laboratorio de tipo I y tipo II con unidades de producción y depósito, además de dispensadores de agua purificada y de agua ultrapura.
Su experiencia definitiva en agua de laboratorio: Sistema de purificación de agua ultrapura y agua purificada Milli-Q® IQ 7003/05/10/15
El catálogo de sistemas de purificación de agua de sobremesa Milli-Q® Lab Water Solutions consta de sistemas de producción de agua purificada y ultrapura para satisfacer los requisitos de cualquier laboratorio. Desde los análisis sensibles de control de calidad hasta la preparación de disoluciones tampón y el enjuague del material de vidrio, esta colección de sistemas compactos tiene cubiertas las necesidades de su laboratorio. Nuestros especialistas pueden ayudarle a encontrar la solución de purificación de agua que mejor se adapte a sus requisitos en lo que se refiere a:   
  • Aplicaciones
  • Grado de calidad del agua
  • Demanda de volumen
  • Configuración del laboratorio
  • Presupuesto
  • Supervisión remota
  • Objetivos de sostenibilidad
¿Cuáles son los diferentes grados de calidad del agua de laboratorio?
Los grados de calidad del agua de laboratorio se definen mediante normas de calidad, como la ASTM o la ISO 3696, que contribuyen a garantizar que se está utilizando la calidad correcta del agua para aplicaciones específicas. Las normas también consideran el coste de producción, ya que el agua ultrapura de tipo I es más cara de producir que el agua purificada de tipo II o de tipo III.
El agua ultrapura de tipo I carece de iones (resistividad de 18,2 MΩ·cm) y tiene un bajo contenido de carbono orgánico total (TOC). Se recomienda el uso de agua ultrapura para aplicaciones sensibles de laboratorio, como técnicas analíticas avanzadas (p. ej. HPLC, UHPLC, LC-MS, ICP-MS, GF-AAS) o aplicaciones de biología molecular (p. ej. PCR, secuenciación) y para preparar tampones y medios de cultivo para el cultivo de células de mamífero.
El agua purificada de tipo II se recomienda para los usos generales en el laboratorio, como preparar tampones, reactivos y medios de cultivo, y como abastecimiento para otros equipos (por ejemplo, los sistemas de tipo I, los analizadores clínicos, las lavadoras, las cámaras de análisis de estabilidad, etc.). Nuestros sistemas de tipo II incorporan la ecológica tecnología de electrodesionización (EDI) Elix® que produce agua purificada de calidad constante al tiempo que elimina la necesidad de peligrosos procedimientos de regeneración química, costosas resinas, cambio de cartuchos DI y adición de descalcificadores.
El agua de tipo III es el agua de grado inferior y se produce por ósmosis inversa (RO). El agua de RO se recomienda para aplicaciones de laboratorio no críticas, como el enjuague del material de vidrio, los baños María, los autoclaves y como abastecimiento para los sistemas de agua de tipo I.
El agua de calidad analítica para laboratorio clínico (CLRW) cumple las normas de calidad descritas en la directriz del Clinical and Laboratory Standards Institute (CLSI®), que define la pureza del agua en los laboratorios clínicos (resistividad > 10 MΩ·cm; TOC < 500 ppb; bacterias < 10 ufc/ml; filtración de partículas > 0,22 μm).
Cient&iacute;fico dispensando agua ultrapura del dispensador Q-POD®
Opciones flexibles y de ahorro de espacio, desde la instalación hasta la dispensación
Nuestros sistemas de sobremesa están diseñados para ahorrar un valioso espacio en el laboratorio, proporcionando opciones versátiles de instalación, almacenamiento y dispensación. Nuestros sistemas más recientes de la gama Milli-Q® IQ, IX y EQ sólo necesitan que el estrecho dispensador POD esté sobre la mesa de trabajo o montado en la pared. La unidad de purificación compacta y el depósito pueden integrarse debajo de la mesa de trabajo, en la pared o en una combinación de ambas para ajustarse a sus requisitos.
Para los laboratorios que necesitan más de un punto de uso, pueden conectarse varios dispensadores a un sistema Milli-Q® IQ o Milli-Q® IX, con hasta 5 m entre los POD. De esta forma, los científicos que trabajen en mesas alejadas, o incluso en otro laboratorio, tendrán acceso al agua purificada. Además, disponemos de una gama de caudales de producción y opciones de tamaño del depósito para garantizar que se satisfacen por completo los requisitos de su laboratorio.
La pantalla t&aacute;ctil del dispensador Q-POD® facilita el uso y la supervisi&oacute;n de la calidad del agua
Los servicios digitales simplifican el cuidado del sistema de purificación de agua y garantizan la productividad
La plataforma MyMilli-Q™ es un solución virtual exclusiva que simplifica el cuidado de su sistema de purificación de agua Milli-Q® y puede propiciar la máxima productividad del laboratorio. Estas son algunas de las tareas que podrá llevar a cabo con tan solo iniciar sesión en su cuenta MyMilli-Q™:
  • Rastrear el histórico de servicios de mantenimiento
  • Descargar los informes de los servicios
  • Programar las visitas de mantenimiento
  • Rastrear los pedidos de fungibles
  • Gestionar la entrega de fungibles
  • Ver los datos de contacto
  • Renovar su plan de mantenimiento
  • Contactar con Milli-Q® Services
Con estas funciones de ahorro de tiempo, usted se beneficiará de:
  • Información consolidada del contrato de un vistazo
  • Planificación más rápida y eficiente
  • Simplificación de la preparación de las auditorías
  • Histórico del mantenimiento e informes fácilmente trazables
Además, con una suscripción a prestación virtual de supervisión y servicio MyMilli-Q™ Remote Care (disponible en los sistemas de las gamas Milli-Q®IQ y Milli-Q®IX), podrá beneficiarse de:
  • Acceso virtual a su sistema y a sus datos
  • Notificaciones automáticas, por correo electrónico o SMS, en caso de alerta o alarma
  • Servicio técnico más rápido con diagnóstico y posible reparación a distancia
  • Gestión simplificada de los datos y trazabilidad avanzada para procesos de auditoría y acreditación más fáciles.
Pueden disponer de los servicios digitales MyMilli-Q™ todos los sistemas en garantía o cubiertos por un plan de Milli-Q® Service.
Icono de la pegatina de servicios digitales MyMilli-Q™
Sistemas de purificación de agua más ecológicos
Para reducir el impacto medioambiental de la purificación del agua en el laboratorio, los sistemas y procesos de purificación de agua Milli-Q® son cada vez más sostenibles. A continuación se indican algunas formas mediante las cuales los sistemas de purificación de agua Milli-Q® más recientes pueden contribuir a que su laboratorio logre una mayor sostenibilidad:
  • Tecnologías de purificación que ahorran agua
  • Diseño y características del sistema que ahorran energía
  • Menos residuos químicos.
  • Lámparas UV sin mercurio
  • Envases más ecológicos
  • Gestión de datos sin papeles
  • Diagnóstico y servicios a distancia
Descubra cómo los sistemas de purificación de agua Milli-Q® pueden contribuir a aumentar la sostenibilidad de su laboratorio.
Recursos relacionados
Vídeo relacionado