Merck
PHL82500
Cirsilineol
phyproof® Reference Substance
Sinónimos:
4′,5-Dihydroxy-3′,6,7-trimethoxyflavone, 6-Methoxyluteolin 3′,7-dimethyl ether, Anisomelin, Eupatrin, Fastigenin
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C18H16O7
Número de CAS:
Peso molecular:
344.32
Beilstein:
1355108
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
grado
primary reference standard
Línea del producto
phyproof® Reference Substance
Ensayo
≥95.0% (HPLC)
Formulario
solid
fabricante / nombre comercial
PhytoLab
cadena SMILES
COc1cc(ccc1O)C2=CC(=O)c3c(O)c(OC)c(OC)cc3O2
InChI
1S/C18H16O7/c1-22-13-6-9(4-5-10(13)19)12-7-11(20)16-14(25-12)8-15(23-2)18(24-3)17(16)21/h4-8,19,21H,1-3H3
Clave InChI
VKOSQMWSWLZQPA-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
This substance is supplied with certified chromatographic purity. The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Otras notas
This compound is commonly found in plants of the genus: salvia thymus
Información legal
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)