Merck
PHL83225
Pongamol
phyproof® Reference Substance
Sinónimos:
Lanceolatin C, 1-(4-Methoxy-5-benzofuranyl)-3-phenyl-1,3-propanedione
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C18H14O4
Número de CAS:
Peso molecular:
294.30
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
NACRES:
NA.24
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
grado
primary reference standard
Línea del producto
phyproof® Reference Substance
Ensayo
≥90.0% (HPLC)
fabricante / nombre comercial
PhytoLab
aplicaciones
food and beverages
pharmaceutical
cadena SMILES
COc1c(ccc2occc12)C(=O)CC(=O)c3ccccc3
InChI
1S/C18H14O4/c1-21-18-13(7-8-17-14(18)9-10-22-17)16(20)11-15(19)12-5-3-2-4-6-12/h2-10H,11H2,1H3
Clave InChI
XTLSKKJNOIMMBK-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Información legal
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Pictogramas
Exclamation markEnvironment
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)