BP237
Methyl N-4-[2-(5-chloro-2-methoxybenzamido)ethyl]benzenesulfonylcarbamate
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
Sinónimos:
Methyl {{4-{2-[(5-chloro-2-methoxybenzoyl)amino]ethyl}phenyl}sulfonyl}carbamate
About This Item
Productos recomendados
grado
pharmaceutical primary standard
familia API
glyburide, glibenclamide
Formulario
powder
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
fabricante / nombre comercial
BP
aplicaciones
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
Formato
neat
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
[S](=O)(=O)(NC(=O)OC)c1ccc(cc1)CCNC(=O)c2c(ccc(c2)Cl)OC
InChI
1S/C18H19ClN2O6S/c1-26-16-8-5-13(19)11-15(16)17(22)20-10-9-12-3-6-14(7-4-12)28(24,25)21-18(23)27-2/h3-8,11H,9-10H2,1-2H3,(H,20,22)(H,21,23)
Clave InChI
FHUMMCKSSXULQH-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Aplicación
Envase
Otras notas
Producto relacionado
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)