PHR1743
3-Aminobenzoic acid
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Sinónimos:
3-Aminobenzoic acid
About This Item
Productos recomendados
grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Nivel de calidad
familia API
aminobenzoic acid
CofA
current certificate can be downloaded
envase
pkg of 200 mg
técnicas
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp
178-180 °C (lit.)
aplicaciones
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
Nc1cccc(c1)C(O)=O
InChI
1S/C7H7NO2/c8-6-3-1-2-5(4-6)7(9)10/h1-4H,8H2,(H,9,10)
Clave InChI
XFDUHJPVQKIXHO-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Pharmaceutical secondary standards for application in quality control, provide pharma laboratories and manufacturers with a convenient and cost-effective alternative to the preparation of in-house working standards.
Aplicación
Nota de análisis
Otras notas
Nota al pie de página
Producto relacionado
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
302.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
150 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)