Y0000108
Trihexyphenidyl hydrochloride
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinónimos:
(±)-α-Cyclohexyl-α-phenyl-1-piperidinepropanol hydrochloride
About This Item
Productos recomendados
grado
pharmaceutical primary standard
familia API
trihexyphenidyl hydrochloride
fabricante / nombre comercial
EDQM
aplicaciones
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
Cl.OC(CCN1CCCCC1)(C2CCCCC2)c3ccccc3
InChI
1S/C20H31NO.ClH/c22-20(18-10-4-1-5-11-18,19-12-6-2-7-13-19)14-17-21-15-8-3-9-16-21;/h1,4-5,10-11,19,22H,2-3,6-9,12-17H2;1H
Clave InChI
QDWJJTJNXAKQKD-UHFFFAOYSA-N
Información sobre el gen
human ... CHRM1(1128)
Aplicación
Envase
Otras notas
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)