Documentos clave
64715
Supelco
Screw Top Mini Flask with Hole Cap and Septum
volume 10 mL, pkg of 12 ea
About This Item
Código UNSPSC:
12000000
Materiales
clear borosilicate glass flask
Nivel de calidad
envase
pkg of 12 ea
volumen
10 mL
Características y beneficios
Matraces de vidrio de borosilicato resistentes al calor que ofrecen un sellado inerte cuando se utilizan con un tapón perforado y un septo (incluido) de teflón-silicona o una válvula Mininert. Excelente para la extracción líquido-líquido de trihalometanos del agua potable. También es útil para toma de muestras, preparación de soluciones, reacciones de derivación, extracciones y otras muchas aplicaciones.
Otras notas
Matraces de vidrio de borosilicato resistentes al calor que ofrecen un sellado inerte cuando se utilizan con un tapón perforado y un septo (incluido) de teflón-silicona o una válvula Mininert. Excelente para la extracción líquido-líquido de trihalometanos del agua potable. También es útil para toma de muestras, preparación de soluciones, reacciones de derivación, extracciones y otras muchas aplicaciones.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)