Documentos clave
Z740668
Sigma-Aldrich
Aldrich® Essentials Erlenmeyer flask, PTFE lined screw cap
capacity 100 mL, 24-410 thread, volume 50-100 mL, accuracy: 25 mL
About This Item
Código UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
Materiales
black phenolic cap (with PTFE liner)
borosilicate glass flask
flat bottom
esterilidad
non-sterile
Características
with cap
envase
pkg of 6 ea
intervalo de medición del volumen
50-100 mL, accuracy: 25 mL
capacidad
100 mL
Adaptador
24-410 thread
Categorías relacionadas
Descripción general
Clear borosilicate glass Erlenmeyer flask with a threaded top and a black phenolic cap with a PTFE liner. White reference graduations and marking spot. ASTM E1404.
Otras notas
Información legal
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)