CLS139545SS
Corning® Silicone Septa for GL45 Screw Cap
Sinónimos:
Corning cap
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
Productos recomendados
esterilidad
non-sterile
Características
cap: no
fabricante / nombre comercial
Corning 139545SS
color
natural
Descripción general
The Corning silicone septa fit into open top PBT caps (No. CLS139545HTSC) with GL45 threads to allow for aseptic reagent delivery or culture sampling using a syringe and needle. They can be autoclaved at 121°C or dry heat sterilized at up to 180°C.
Información legal
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)