Documentos clave
55061
Mobile Phase Reservoir System
bottle size 2 L
About This Item
Código UNSPSC:
41115700
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
botella tamaño
2 L
Descripción general
Este práctico sistema está fabricado enteramente con materiales inertes; vidrio, Tefzel, PEEK y TFE Teflón. Incluye tubo de Teflón de 10′/3m de 1/8" DI, un filtro PEEK rociador para el fondo de la botella, un tapón y una botella protegida de 1 o 2 litros.
Productos recomendados
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
pieza de repuesto
Referencia del producto
Descripción
Precios
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)