Documentos
55023
Aura Mobile Phase Filter/Degasser Unit
no reservoir
About This Item
UNSPSC Code:
41115700
feature
: no reservoir
General description
Se acopla a cualquier línea de aspiración Las unidades filtración/degasificación Aura son fáciles de usar y desgasifica solventes y buffers y elimina partículas simultaneamente. Elimine picos falsos causados por burbujas de gas en el detector y evite daño debido a partículas en las válvulas de retención u otros componentes del sistema. Una fase móvil limpia y prolonga la vida de la columna. Cada unidad incluye montaje para filtración/degasificación, diez membranas filtro de Teflón de 1.5μm, 40 in. (1 metro) de tubo de Teflón de ¼ de diámetro externo (DE) y un depósito para solvente de vidrio de borosilicato con pared gruesa y graduada. Escoja entre un depósito con capacidad de un litro o dos litros.
La unidad de Teflón cónica estándar en el montaje de filtración cabe perfectamente en los matraces Erlenmeyer. El montaje de filtración acepta cualquier membrana de 47mm y es compatible con cualquier solvente usado en HPLC. Utilícelo con material de vidrio apropiado y cualquier bomba de vacío.
El filtro/degasificante Aura es particularmente útil con discos de extracción de fase sólida (SPED). Este sistema permite una sencilla instalación de los discos y ofrece un área de filtración amplia, reducida restricción al flujo por parte del soporte del disco y la comodidad y ventajas del tubo de entrada para líquidos (el cual permite que los sedimentos se transfieran al último).
Recommended products
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)