Documentos clave
58086
PTFE filter membrane filter discs 1.5 μm pore size
pore size 1.5 μm, diam. 47 mm, pkg of 10 pack
Sinónimos:
1.5UM PTFE FILTER MEMBRANES, 47MM, PK10
About This Item
Código UNSPSC:
41104900
Nombre del producto
Membranas de filtración de PTFE, pore size 1.5 μm, diam. 47 mm, pkg of 10 pack
Materiales
PTFE filter membrane
envase
pkg of 10 pack
Diámetro
47 mm
tamaño de poro
1.5 μm
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)