Documentos
27091-U
Supelco
Tapón de rosca, parte superior sólida con revestimiento de PTFE, paquete de 100
solid green melamine resin cap, F217/PTFE liner, for use with 2 mL vial (standard opening with 8-425 thread)
Sinónimos:
Solid Top PTFE Screw Cap
About This Item
UNSPSC Code:
41122001
NACRES:
NB.11
material
F217/PTFE liner
solid green melamine resin cap
feature
closure type screw thread, green melamine solid cap, PTFE liner
packaging
pkg of 100 ea
parameter
49 °C temp. limit
fitting
thread for 8-425
compatibility
for use with 2 mL vial (standard opening with 8-425 thread)
General description
Los tapones de plástico Thermoset verdes con revestimientos de PTFE F-217 son conocidos por proporcionar la gama más amplia de compatibilidad química y por ser los tapones de plástico más tolerantes a la temperatura. El color verde identifica fácilmente el sistema de revestimiento de PTFE. Los revestimientos de PTFE con respaldo de espuma F-217 resisten el ataque de prácticamente todos los productos químicos a temperatura ambiente y proporcionan resistencia a los olores e impactos para un sellado hermético con una baja tasa de transmisión de humedad. El F-217 tiene un núcleo de espuma de baja densidad entre dos capas sólidas de LDPE (polietileno de baja densidad). Algunos usos de estos tapones con revestimiento F-217/PTFE incluyen muestras para laboratorio analítico, productos químicos de gran pureza, disolventes de ácidos fuertes, muestras medioambientales, productos farmacéuticos y reactivos para diagnóstico.
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)