SU860076
Assembled Screw Cap with hole and PTFE/silicone septum
black polypropylene hole cap, thread for 8-425, PTFE/silicone (red PTFE/white silicone), septum thickness 1.3 mm, for use with 2 mL vial (standard opening), pkg of 100 ea
Sinónimos:
Screw Cap with PTFE/Silicone Septum
About This Item
Productos recomendados
Materiales
PTFE/silicone (red PTFE/white silicone)
black polypropylene hole cap
Características
closure type black polypropylene hole cap
dureza
45 (Durometer: shore A)
envase
pkg of 100 ea
membrana de goma grosor
1.3 mm
Adaptador
thread for 8-425
compatibilidad
for use with 2 mL vial (standard opening)
Aplicación
Producto relacionado
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)