27141
Tapón de rosca, parte superior sólida con revestimiento de PTFE, paquete de 100
solid green melamine resin cap, F217/PTFE liner, for use with 4 mL vial with 13-425 thread
About This Item
Productos recomendados
Materiales
F217/PTFE liner
solid green melamine resin cap
Características
closure type screw thread, green melamine solid cap, PTFE liner
envase
pkg of 100 ea
Parámetros
49 °C temp. limit
Adaptador
thread for 13-425
compatibilidad
for use with 4 mL vial with 13-425 thread
Descripción general
Aplicación
Producto relacionado
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)