27079
Viales, tapón de rosca, vidrio transparente (solo vial)
volume 2 mL, clear glass vial, thread for 8-425, pkg of 1000 ea
About This Item
Productos recomendados
material
clear glass vial
feature
closure type screw top vial
packaging
pkg of 1000 ea
O.D. × H × I.D.
12 mm × 32 mm × 4.6 mm
volume
2 mL
fitting
thread for 8-425
8-425 thread
Categorías relacionadas
General description
Screw top vials are used on many autosamplers with a standard opening of (4.6mm). The threads on the standard vials are 8-425.
Related product
Referencia del producto
Descripción
Precios
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)