19137-U
Agujas Hamilton® para jeringas RN
needle size 22 ga, bevel tip (point style 2), needle L 51 mm (2 in.), for use with 250μL-10mL
About This Item
Productos recomendados
Materiales
bevel tip stainless steel needle (point style 2)
tamaño de la aguja
22 ga
Características
bevel tip (point style 2)
envase
pkg of 6 ea
fabricante / nombre comercial
Hamilton 7779-01
aguja L
51 mm (2 in.)
volumen
250-10000 μL
compatibilidad
for use with 250μL-10mL
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)