Documentos
26284
Jeringa Hamilton® SampleLock
1001SL, volume 1 mL, needle size 22 ga (bevel tip), needle L 51 mm (2 in.)
About This Item
UNSPSC Code:
41122001
material
bevel tip stainless steel needle (point style 2)
needle size
22 ga (bevel tip)
feature
syringe type Sample Lock
packaging
pkg of 1 ea
manufacturer/tradename
Hamilton 81356
needle L
51 mm (2 in.)
volume
1 mL
General description
  • Ein Drehventil schließt die Probe in der Spritze ab
  • Eine Kolbensicherung vermeidet den Verlust von Probenmaterial und verhindert, dass der Kolben bei höheremDruck herausgeschossen wird
  • Anschluß an "male" oder "female" Luer-Fittings möglich
  • Interne Standards können durch den Ventilanschluß zu der, in der Spritze gehaltenen Probe, gegeben werden.
Application
Hamilton® SampleLock syringe has been used in sampling gas and liquid phase for GC analysis, in isothermal vapor-liquid equilibrium data measured for two binary systems.
Other Notes
OBSERVACIÓN: El conjunto de émbolo para jeringas de muestra con bloqueo no es el mismo que el de otras jeringas de las series 1000 y 1700.
Legal Information
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Lot/Batch Number
Lo sentimos, en este momento no disponemos de COAs para este producto en línea.
Visite la Librería de documentos
Vapor- liquid equilibrium for the binary systems of 3-methylpentane+ 2-methyl-2-propanol at 331 K and+ 2-butanol at 331 K.
Uusi-Kyyny, Petri, et al.
Journal of Chemical and Engineering Data, 46.3, 754-758 (2001)