19151-U
Hamilton® needles for RN syringes, point style #5
needle size 22s ga, needle L 51 mm (2 in.), volume 250-10000 μL
About This Item
Productos recomendados
Materiales
cone tip stainless steel needle
tamaño de la aguja
22s ga
Características
removable needle cone tip (side port)
envase
pkg of 6 ea
fabricante / nombre comercial
Hamilton 7784-01
aguja L
51 mm (2 in.)
volumen
250-10000 μL
compatibilidad
for use with 250μL-10mL syringe
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)