Unfortunately, the molecular weight is not determined for this resin.
10343-U
Amberlite™ IRN78 Ion Exchange Resin
hydroxide form, 16-50 mesh, bucket of 500 g
About This Item
Productos recomendados
Nombre del producto
Amberlite™ IRN78 hydroxide form, bucket of 500 g
descripción
cross-linkage 8%
Formulario
beads
envase
bucket of 500 g
Parámetros
60 °C OH- form max. temp.
humedad
54-60%
técnicas
LPLC: suitable
Matriz
styrene-divinylbenzene (gel)
grupo activo de la matriz
trimethylammonium
tamaño de partícula
580-680 μm
pH operativo
0-14
capacidad
≥1.1 meq/mL by wetted bed volume
técnica de separación
anion exchange
Descripción general
Aplicación
Información legal
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
-
What is the Molecular Weight of this product of CAS No.11128-95-3?
1 answer-