Merck
1.12463
Amberlite IRA-402 Ion Exchange Resin
chloride form, 15-50 mesh, strongly basic
Sinónimos:
Ion exchanger Amberlite IRA-402
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Número CAS:
UNSPSC Code:
41115711
NACRES:
NB.21
MDL number:
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Nombre del producto
Ion exchanger Amberlite IRA-402, (strongly basic anion exchanger), Cl⁻ form
Quality Segment
technique(s)
HPLC: suitable, LPLC: suitable
matrix
PS-DVB
matrix active group
SAX
particle size
300-1180 μm
density
1.063-1.093 mg/L
bulk density
670 g/L
separation technique
anion exchange
storage temp.
15-25°C
Analysis Note
Description: yellowish moist spherules
Total capacity: ≥ 1.0 mol/l
Particle size (0.3 - 1.18 mm): ≥ 90 %
Legal Information
Amberlite is a trademark of DuPont de Nemours, Inc.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Ion exchanger Amberlite IRA-402
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)